Learn More
Thiophénolate de lithium, solution 0,6 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Code produit 11905751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11905751 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11905751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 67.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium thiophenolate
CAS 2973-86-6, 109-99-9
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C6H5LiS
Point d’éclair −19°C
Synonyme thiophenol lithium salt, lithium thiophenoxide, lithium benzenethiolate, phsli, benzenethiol, lithium salt, lithium thiophenolate solution, phenylsulfanyl lithium, lithium 1+ ion phenylsulfanide, lithium thiophenolate solution, 1.0 m in thf
Clé InChI HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1=CC=C(C=C1)[S-]
Nom IUPAC benzénéthiolate de lithium
Poids moléculaire (g/mol) 116.11
CID PubChem 10975459
Poids de la formule 116.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.55 to 0.65M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.934
Densité 0.9340g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium thiophenolate, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.