Learn More
Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium triethylborohydride |
| Couleur | Colorless to Gray |
| Note relative au nom | 1M Solution in THF |
| Concentration | 0.9 to 1.1M |
| Densité | 0.8920g/mL |
| Conditionnement | AcroSeal Glass Bottle in Tin Can |
| Formule linéaire | LiB(C2H5)3H |
| Quantité | 100 mL |
| Fieser | 04,313; 06,348; 08,309; 09,286; 10,249; 11,304; 12,289; 17,172 |
| Merck Index | 15, 5600 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium triethylhydroborate, Tetrahydrofuran