Learn More
Trifluorométhanesulfonate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10068771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10068771
Marque: Thermo Scientific Acros 358710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33454-82-9
Formule moléculaire CF3LiO3S
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Numéro MDL MFCD00013227
Clé InChI MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
CID PubChem 3664839
Nom IUPAC Lithium ; trifluorométhanesulfonate
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium trifluoromethanesulfonate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 423.0°C
Couleur Blanc ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 4.34 to 4.56% (Li)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3CSO3Li
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 156.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.