Learn More
Litmus, indicateur (pH 5-8), pour titration, Honeywell Fluka™
Code produit. 15606040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 15606040
Marque: Honeywell-Fluka 61280500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur (pH 5-8), pour la titration
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00000826
Spécification
Nom chimique ou matériau Litmus
Note relative au nom Indicator (pH 5-8), for titration
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Formule linéaire CHCl3
Qualité Réactif analytique
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 500 g