Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier Litmus
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Papier Litmus, bleu
Papier Litmus, rouge
Conditionnement:
4 unités
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 5 à 8 |
| Format | Rouleau |
| À utiliser avec (application) | Pour l’orientation et le réglage des valeurs de pH |
| Type | Papier Litmus, bleu |
| Longueur (métrique) | 5 m |