Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration des cellules mortes rouge lointain fixable LIVE/DEAD™, pour excitation à 633 ou 635 nm
Code produit. 15546790
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15546790
Marque: Invitrogen™ L34973
Edge
Le kit de coloration rouge lointain fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ s’utilise pour déterminer la viabilité cellulaire avant la fixation et la perméabilisation requises pour la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination des matières présentant un risque biologique à l’aide de la fixation au formaldéhyde.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser rouge
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
  • La coloration rouge profond fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée pour ses propriétés fluorescentes afin de donner un signal lumineux lorsqu’elle est excitée par un laser rouge
  • Le colorant réactif fluorescent rouge lointain a une excitation maximum de ∼ 633 nm, ce qui en fait un colorant idéal pour utilisation avec le laser rouge ou HeNe avec une émission de ∼ 655 nm
  • La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Rouge lointain
Contenu et stockage Contient 2 flacons de colorant fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 µl de DMSO. Stockage à -20°C.
Description Kit de coloration rouge lointain fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™, pour excitation à 633 ou 635 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration rouge lointain fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™
Emission 655 nm
Excitation Wavelength Range 633 nm
Forme Solide
Format Solide
Gamme de produits LIVE/DEAD™
Quantité 80 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)