Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Olive (557) Viability Kit, for 488 nm excitation
Code produit. 17488252
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
200 pièces
400 pièces
80 pièces
Code produit. 17488252
Marque: Invitrogen™ L34978
Les kits de viabilité fixables LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes, permettant une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectral.
Les cellules marquées avec des colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires tout en maintenant des populations distinctes de cellules vivantes et mortes.Les spectres d’émission étroits et uniques sont parfaits pour l’expansion d’expériences de cytométrie en flux à haut paramètre.
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD comprennent les caractéristiques suivantes :
  • Haute visibilité— permet de distinguer facilement les cellules vivantes des cellules mortes au sein d’un même canal
  • Robuste— un modèle de coloration similaire avant et après la fixation et la perméabilisation
  • Pratique— conditionnés dans des flacons individuels pour une utilisation facile
Luminosité
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD sont conçus pour fournir un signal brillant avec un chevauchement minimal sur les canaux adjacents, simplifiant la compensation spectrale.Comme les cellules vivantes et les cellules mortes peuvent être distinguées à l’aide d’un seul colorant et au sein d’un même canal d’un cytomètre en flux, ces colorants de viabilité sont un produit idéal pour les expériences multicolores.En outre, leurs cartographies peptidiques spectrales uniques constituent un ajout précieux aux expériences de cytométrie en flux spectral.
Robuste
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent entrer et marquer de façon covalente les protéines à l’intérieur des cellules mortes, ce qui leur confère une intensité de fluorescence beaucoup plus brillante par rapport à celle des cellules vivantes.Ce profil de coloration est conservé après la fixation.D’autres types de colorants de viabilité peuvent perdre leur sensibilité après un traitement avec des fixateurs requis pour les protocoles de coloration intracellulaire.
Pratique
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD ont été conditionnés de façon pratique dans des flacons à usage unique afin de garantir la stabilité et les performances des colorants au fil du temps.Dissoudre le colorant dans le DMSO anhydre inclus et l’utiliser immédiatement ou le stocker à -20°C, en évitant les cycles de congélation-décongélation.
Comment procéder ?
Dans les cellules aux membranes endommagées, le colorant réagit avec les amines libres autant à l’intérieur de la cellule qu’à sa surface, ce qui produit une coloration fluorescente intense.Dans les cellules viables, la réactivité du colorant se limite aux amines à la surface des cellules, ce qui se solde par une fluorescence moins intense.En règle générale, l’écart d’intensité est 50 fois supérieur entre les cellules vivantes et les cellules mortes, ce qui facilite la discrimination.
Couleurs disponibles
Les colorants fixables LIVE/DEAD pour cellules mortes sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins de votre panel multi-couleurs.Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes fixable LIVE/DEAD fournit un flacon (40 dosages) de chacun des huit colorants pour cellules mortes disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 dosages
Description Kit de viabilité fixable, olive (557) LIVE/DEAD™ pour excitation à 488 nm
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Kit de viabilité de cellules
Conjugué Colorant de cellules mortes fixable, olive (557) LIVE/DEAD
Format Tubes
Couleur Olive
Contenu et stockage Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Cellules compatibles Cellule eucaryote
Excitation / émission 479/557 nm
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488 nm
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits LIVE/DEAD
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux