Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Code produit. 15638900
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
400 pièces
Code produit. 15638900
Marque: Invitrogen™ L34972
Le kit de coloration rouge et fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser bleu
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
  • La coloration rouge fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée en raison de ses propriétés fluorescentes qui fournissent un signal vif lors d’une excitation par un laser jaune, vert ou bleu de 488 nm
  • Le colorant réactif rouge fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 595 nm, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec le laser jaune. Il présente une émission de ∼ 615 nm qui peut être recueillie dans le filtre de 610 ou 630 BP
  • La coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est également bien excitée par le laser bleu de 488 nm
  • La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Rouge
Contenu et stockage Contient 10 flacons de colorant fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 µl de DMSO. Stockage à -20°C.
Description Kit de coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 488 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration rouge fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™
Emission 615 nm
Excitation Wavelength Range 488, 595 nm
Forme Solide
Format Solide
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 400 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)