Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ FungaLight™ Yeast Viability Kit, for flow cytometry
Description
Le kit de viabilité des levures LIVE/DEAD™ FungaLight™ permet aux chercheurs de distinguer facilement, de manière fiable et quantitative les levures vivantes et mortes en quelques minutes par cytométrie en flux. Le kit contient des solutions de coloration d’acides nucléiques fluorescents verts et rouges SYTO 9 et de l’iodure de propidium. Ces colorants diffèrent à la fois dans leurs caractéristiques spectrales et dans leur capacité à pénétrer des cellules de levures saines. Lorsqu’elle est utilisée seule, la coloration SYTO 9 marque généralement toutes les levures d’une population : celles qui ont des membranes intactes et celles qui ont des membranes endommagées. Cependant, l’iodure de propidium pénètre uniquement les levures avec des membranes endommagées, provoquant une réduction de la fluorescence de la coloration SYTO 9 par transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) avec les deux colorants présents. Par conséquent, les levures dont les membranes sont intactes se colorent en vert fluorescent, tandis que les levures dont les membranes sont endommagées se colorent en rouge fluorescent.
Tout tampon physiologique dont le pH est compris entre 7,0 et 8,0, y compris le PBS, peut être utilisé pour diluer les colorants SYTO dans la solution de coloration.
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméable, perméable |
| Couleur | Vert, rouge |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de colorant SYTO™ 9 (solution dans le DMSO) et 1 flacon d’iodure de propidium, 300 μl (solution dans le DMSO). Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Description | Kit de viabilité des levures LIVE/DEAD™ FungaLight™, pour cytométrie en flux |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de viabilité des levures |
| Type de colorant | SYTO™ 9, iodure de propidium |
| Emission | 498/617 nm |
| Afficher plus |