Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit, for 405 nm excitation
Code produit. 10649624
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10649624
Marque: Molecular Probes™ L34958
Le kit de viabilité / vitalité LIVE/DEAD™ violet fournit un dosage de viabilité et de vitalité des cellules par fluorescence à deux couleurs en fonction de la détermination simultanée des cellules vivantes et mortes avec deux sondes qui mesurent les paramètres reconnus de la santé cellulaire.
  • Fournit un dosage de viabilité et de vitalité cellulaires par fluorescence à deux couleurs
  • Basé sur la détermination simultanée de cellules vivantes et mortes avec deux sondes qui mesurent les paramètres reconnus de la santé cellulaire : l’intégrité de la membrane plasmique et l’activité de l’estérase intracellulaire
  • La calcéine violet AM et le colorant réactif fluorescent dans l’eau sont des colorants optimaux pour cette application
  • Les deux colorants utilisent le laser violet permettant d’utiliser d’autres lignes laser pour les fluorochromes classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Eau, violet
Contenu et stockage Contient 5 flacons de coloration calcéine violet (25 μg/flacon), 5 flacons de colorant réactif fluorescent dans l’eau et 1 flacon de DMSO.
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Kit de viabilité / vitalité LIVE/DEAD™ violet, pour une excitation à 405 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission Colorant réactif fluorescent dans l’eau : 367/526 nm
Coloration calcéine violet : 400/452 nm
Excitation Wavelength Range 367/400 nm
Forme Lyophilisé(e)
Format Lyophilisé
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)