Learn More
Novus Biologicals™ Liver Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Liver Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Liver |
| Quantité | 2 flacons |
| Espèces hôtes | Human |
| Contenu et stockage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |