Learn More
R&D Systems™ Liver Tissue Slides (Diabetes)- Frozen
Code produit 18233384 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18233384 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18233384 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP259070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.76€
    845.25€ / 5 pièces
    Économisez 101.51€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Frozen tissue slides are ideal for rapidly identifying cellular localization of RNA or protein.
  • Species Human
  • Type: Tissue
  • Tissues: Liver
  • Tissue Condition: Diabetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Liver Tissue Slides
Quantité 5
État réglementaire RUO
Type d’échantillon Tissue
État des tissus Diabetes
Gamme de produits Novus
Usage exclusivement réservé à la recherche.