Learn More
LLY-507, MedChemExpress
Code produit. 16467718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16467718
Marque: Medchem Express HY19313
MedChemExpress LLY-507 is a potent and selective inhibitor of protein-lysine methyltransferase SMYD2. LLY-507 potently inhibits the ability of SMYD2 to methylate p53 peptide with an IC50 <15 nM. LLY-507 serves as a valuable chemical probe to aid in the dissection of SMYD2 function in cancer and other biological processes.
LLY-507 is a potent and selective inhibitor of protein-lysine methyltransferase SMYD2. LLY-507 potently inhibits the ability of SMYD2 to methylate p53 peptide with an IC50 <15 nM. LLY-507 serves as a valuable chemical probe to aid in the dissection of SMYD2 function in cancer and other biological processes.
Spécification
Nom chimique ou matériau LLY-507
CAS 1793053-37-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H42N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 15 mg/mL (26.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2N3CCN(CCN4C=C(C)C5=C4C=CC=C5)CC3)=CC(C#N)=C1)NCCCN6CCCC6
Poids moléculaire (g/mol) 574.76
Poids de la formule 574.76
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.