Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleur de niveau
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Localisateur 4 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Tension:
100 - 240 V
100/240 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Contrôleur de niveau à ultrasons
- Minimise la conduction et l’évaporation d’azote liquide
- L’indicateur facile à lire affiche en permanence le volume d’azote liquide, par incréments de 1/8
- Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent lorsque le niveau d’azote liquide est bas
Specifications
Specifications
| Description | Moniteur de niveau |
| Type | 2Appareil de mesure LN |
| À utiliser avec (équipement) | Locator 8 Plus |
| Options de surveillance | Alarme |
| Tension | 100/240 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction