Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à +101°C
-1°C à +51°C
-10°C à +101°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +330°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
- Sa qualité et sa lisibilité en font un substitut idéal pour les thermomètres au mercure
- Équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan, avec un anneau permettant de suspendre le thermomètre
Spécification
Spécification
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Remplissage organique brun |
| Type de produit | Thermomètre à immersion de laboratoire |
| Température max. (métrique) | 360°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +360°C |
| Précision | De ±2°C à 90°C |
| Subdivision | 2°C |