Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200007057
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-1 °C à 101 °C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17882988
Marque: Brannan™ 44/825/0 + 49/503/0
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0°C, 50°C, 100°C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 40,5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Température max. (impériale) 214°F
Température max. (métrique) +101°C
Température (impériale) min. 30°F
Température min. (métrique) -1°C
Plage de températures (impériale) 30°F to 214°F
Plage de températures (métrique) -1 °C à 101 °C
Précision ± 1.0°C at 90°C
Subdivision 0,2°C
Largeur (métrique) 1.2 cm