Learn More
Astell Scientific™ Synchronisation du processus avec capteur de charge
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tous les autoclaves Astell Scientific™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En option pour tout autoclave Astell.
- Particulièrement recommandé pour les charges liquides, p. ex. les milieux de culture, où une température de stérilisation précise est susceptible d’être critique.
- Les charges de déchets bénéficient généralement aussi de l’ajout de cette option, afin de s’assurer que toutes les parties de la charge atteignent la température nécessaire.
- Permet de contrôler le cycle de stérilisation par la température atteinte au centre de la charge.
- Lors de la stérilisation de déchets, la sonde doit être placée dans un récipient approprié au centre de la charge ou, si des récipients de rejet spécifiques sont utilisés (et ceci est préférable), il existe souvent un compartiment spécialisé dans le récipient pour accueillir la sonde et l’empêcher d’adhérer aux déchets plastiques, etc.
- La période de stérilisation commence dès que la sonde atteint la température seuil programmée.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) extérieur | 5 à 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les autoclaves Astell Scientific™ |
| Type de produit | Synchronisation du processus avec capteur de charge |