Learn More
Brady™ Panneau de verrouillage
Code produit. p-8001123
Click to view available options
Hauteur (métrique):
292 mm
342 mm
546 mm
597 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11741865
Marque: Brady™ 050991
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une application réussie de consignation commence par le rangement approprié des différents dispositifs et nos stations de consignation sont la solution idéale pour vous aider à mettre en place les procédures de consignation. Les étiquettes, les cadenas et les mâchoires ne sont pas inclus.
  • Stations de condamnation/consignation
  • Stations de condamnation murales ouvertes et vides
  • Une application réussie de consignation commence par le rangement approprié des différents dispositifs et nos stations de consignation sont la solution idéale pour vous aider à mettre en place les procédures de consignation
  • Les étiquettes, les cadenas et les mâchoires ne sont pas inclus.
  • Panneau de 6 cadenas
Spécification
Type de produit Panneau à verrous
Alternate Part Number 24-LOCKBOARD
Couleur Jaune
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) 0.19 in.
Profondeur (métrique) 4.76 mm
Dimensions (P x L x H) 4,76 x 292 x 597 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 23.5 in.
Hauteur (métrique) 597 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 11.5 in.
Largeur (métrique) 292 mm