Learn More
Eppendorf™ Clip de verrouillage
Code produit. 15204326 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipette à 12 canaux
Pipette à 8 canaux
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15204326
Marque: Eppendorf™ 3122612006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez l'action du ressort des pointes coniques avec ces clips de verrouillage
  • Accessoire pour Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
  • Clip de verrouillage
  • Disponible pour les pipettes à 8 canaux et 12 canaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Clip de verrouillage
À utiliser avec (application) Prévention de l’action à ressort des embases porte-cône
À utiliser avec (équipement) Pipette à 8 canaux
Quantité 1 unité