Learn More
Brady™ Station de verrouillage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
591 mm
660 mm
762 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stations de condamnation/consignation
- Stations de condamnation murales ouvertes et vides
- Fabriqué en polystyrène blanc rigide avec des trous pré-percés pour faciliter le montage sur le mur
- Trous disposés tel un panneau perforé pour le perçage des crochets dans l’arrière du panneau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Station de verrouillage |
| Couleur | Rouge sur blanc |
| Matériau | PS |
| Profondeur (impériale) | 4 in. |
| Profondeur (métrique) | 97 mm |
| Description | Adjustable Lockout Stations - Small Lockout Station |
| Dimensions (P x L x H) | 101,6 x 311,00 x 591,00 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Hauteur (impériale) | 23.25 in. |
| Hauteur (métrique) | 591 mm |
| Afficher plus |