Learn More
Locostatine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042928
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 15466379
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64425.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 133812-16-5 | C14H15NO3 | 245.278 g/mol
Locostatin is a cell permeable, potent inhibitor of Raf kinase inhibitor protein (RKIP)/Raf1 kinase interaction and an inhibitor of cell migration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La Locostatine est un inhibiteur puissant perméable aux cellules de l’interaction protéine-inhibiteur de la Raf1 kinase (RKIP)/protéine-kinase Raf et un inhibiteur de la migration cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133812-16-5
Formule moléculaire C14H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.278
Numéro MDL MFCD00278769
Clé InChI UTZAFVPPWUIPBH-QSLRECBCSA-N
Synonyme locostatin, s-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, s,e-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, 4s-n-crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-4-benzyl-3-e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, cell sheet migration inhibitor, locostatin, 4s-4-benzyl-3-2e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, locostatin hplc, 3-crotonyl-4beta-benzyloxazolidine-2-one
CID PubChem 5702600
Nom IUPAC (4S)-4-benzyl-3-[(E)-but-2-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Locostatin
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 245.27
Forme physique Poudre