Learn More
Lodoxamide tromethamine, MedChemExpress
Code produit. 16439567
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Code produit. 16439567
Marque: Medchem Express HY16289
MedChemExpress Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lodoxamide tromethamine
Forme physique Solid
CAS 63610-09-3
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H28ClN5O12
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme U-42585E
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (36.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=CC(NC(C(O)=O)=O)=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=C1.OCC(CO)(N)CO.OCC(CO)(N)CO
Poids moléculaire (g/mol) 553.9
Poids de la formule 553.9
Pourcentage de pureté 95.88%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.