Learn More
Chlorhydrate de lofexidine, Mikromol™
Code produit 30051706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1898.00
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de lofexidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Noms d’analytes ou de composants Lofexidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
Formule InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Nom IUPAC 2-[1-(2,6-diclorofenoxi)etil]-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 295.59
Quantité 100 mg
Poids de la formule 294,0093 g/mol