Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microbiologie LogPhase 600
GREENER_CHOICE
Code produit. 17207819 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Gamme de longueur d’onde:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17207819
Marque: Agilent BioTek LP560SN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lecteur est conçu pour mesurer les courbes de croissance microbienne simultanément dans un maximum de quatre microplaques standard à 96 puits . Il est doté d'un système d'agitation robuste et d'un contrôle constant de la température, qui sont essentiels à une croissance optimale des bactéries et des levures et à une qualité optimale des données.
Le lecteur de microbiologie BioTek LogPhase 600 est conçu pour mesurer les courbes de croissance microbienne dans jusqu’à quatre microplaques standard à 96 puits. Ce lecteur de plaques de microbiologie présente une agitation robuste et des contrôles de température cohérents spécialement conçus, qui sont essentiels à la croissance optimale des bactéries et des cellules de levure
LogPhase 600 est contrôlé via une application logicielle qui offre une expérience utilisateur simple, mais puissante. Le logiciel contrôle le lecteur afin d’acquérir des données et d’effectuer des analyses axées sur la microbiologie pour toutes les plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température de l’incubateur Incubation jusqu’à 45°C avec contrôle de condensation
Source lumineuse LED
Type de plaques Microplaques à 96 puits avec joint de couvercle
Reading Options Cinétique discontinue
Agitation Orbital
Précision 0 à 2 dia. ext. ±1 % ±0,01 dia. ext.
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 250 W
Hauteur (impériale) 10,5 po
Hauteur (métrique) 26,7 cm
Comprend Applications Gen5 et LogPhase
Linéarité 0 à 2 diam. Ext ±1 % ±0,01 diam. ext
Modèle LP560
Résolution 0,001 OD
Garantie 1 an
Gamme de longueur d’onde 560 nm
Poids (impériale) 50 lb
Poids (métrique) 22,7 kg
Largeur (impériale) 26 po
Largeur (métrique) 66 cm