Learn More
Chlorhydrate de loméfloxacine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de loméfloxacine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lomefloxacin hydrochloride |
| CAS | 98079-52-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lomefloxacin hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H19 F2 N3 O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lomefloxacin Hydrochloride, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Alkaflox, Bareon, Chimono, Lomebact, Lomef 400, Lomflox, Lomitas, Lomoxin, Maxaquin, Mazaquin, NY 198, Orchacin, SC 47111, Uniquin |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H |
| SMILES | Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12 |
| Nom IUPAC | ácido 1-etil-6,8-difluoro-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Show More |