Learn More
Lomibuvir, MedChemExpress
Code produit. 16464097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16464097
Marque: Medchem Express HY75800
MedChemExpress Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.
Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lomibuvir
CAS 1026785-55-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H35NO4S
Quantité 50 mg
Synonyme VX-222
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (224.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C([C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)C=C(C#CC(C)(C)C)S1)O
Poids moléculaire (g/mol) 445.61
Poids de la formule 445.61
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.