Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile bleus à poignets longs, modèle 7545
GREENER_CHOICE
Code produit 17870442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
11
Grande
Moyen
Standard
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17870442 Moyen 100 pièces
17850442 Standard 100 pièces
17880442 Grande 100 pièces
17860442 XL 100 pièces
17807331 11 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17870442 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 754508M
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un gant jetable 100 % nitrile conçu pour réduire les risques d'irritation et d'allergie, tout en offrant une protection chimique.
  • La chloration du gant améliore le confort et élimine la sensation collante.
  • La construction en nitrile protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques.
  • Sans latex, sans poudre et sans silicone pour prévenir les réactions allergiques et les irritations cutanées.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Chlorinated Oui
Applications Industriel
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile biodégradable
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Dimensions Moyen
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Extension de
Doublure Non revêtus
Modèle 7545
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm