Få mere at vide
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Artikelnummer. 10698025
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10698025
Brand: Hamilton™ 825022
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ces seringues longue durée ont été développées pour résister à des conditions extrêmes, y compris des produits chimiques agressifs et des particules abrasives.
  • Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
  • Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Tekniske data
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE
Diamètre (métrique) externe 7,73 mm
Type de produit Seringue pour instrument
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 100 μl
Type de connexion Luer-Lock
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.