Learn More
Chemsplash Gants jetables en nitrile Long n'Strong PF, modèle 4009
Code produit 30058181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058181 Standard 500 pièces
30058466 Moyen 500 pièces
30058415 Grande 500 pièces
30058433 XL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30058181 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4009.300.004
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Le gant en nitrile haute résistance avec bouts de doigts texturés convient à une utilisation dans les zones de travail approuvées BRC et pour l'industrie pharmaceutique.
  • Bouts des doigts texturés
  • Longueur 29 cm avec revers de protection.
  • Approuvé pour le contact alimentaire
  • De qualité médicale
  • Ambidextres
  • Sans latex et sans PFAS
  • Homologué CE et UKCA
  • Épaisseur : 6,2 mil, Poids : 7,0 g
  • AQL : 1,5
  • Zones de travail agréées et industrie pharmaceutique.
  • Sans latex, sans PFAS et conforme aux réglementations CE et UKCA.
  • Offre une protection supérieure tout en préservant la dextérité.
  • Ne contient aucune substance nocive telle que les PFAS, les produits RoHS, les POP, les produits TSCA, REACH ou toute substance conflictuelle.
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,2 mil
Épaisseur (métrique) 0.16 mm
Type de manchette de gant Roulé