Learn More
Chemsplash Gants jetables en nitrile Long n'Strong PF, modèle 4009
Code produit 30058415
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058415 Grande 500 pièces
30058181 Standard 500 pièces
30058466 Moyen 500 pièces
30058433 XL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30058415 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4009.300.006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le gant en nitrile haute résistance avec bouts de doigts texturés convient à une utilisation dans les zones de travail approuvées BRC et pour l'industrie pharmaceutique.
  • Bouts des doigts texturés
  • Longueur 29 cm avec revers de protection.
  • Approuvé pour le contact alimentaire
  • De qualité médicale
  • Ambidextres
  • Sans latex et sans PFAS
  • Homologué CE et UKCA
  • Épaisseur : 6,2 mil, Poids : 7,0 g
  • AQL : 1,5
  • Zones de travail agréées et industrie pharmaceutique.
  • Sans latex, sans PFAS et conforme aux réglementations CE et UKCA.
  • Offre une protection supérieure tout en préservant la dextérité.
  • Ne contient aucune substance nocive telle que les PFAS, les produits RoHS, les POP, les produits TSCA, REACH ou toute substance conflictuelle.
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,2 ml
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6,2 ml
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,2 ml
Épaisseur (métrique) 0.16 mm
Type de manchette de gant Roulé