Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs d’analyse tige longue
GREENER_CHOICE
Code produit. 11987904 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Hauteur (métrique):
7,5 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Longueur (métrique) du tube:
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8 cm
9.9 cm
missing translation for 'unitSize'
24 pièces
36 pièces
Code produit. 11987904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur
  • Pentes intérieures à rainures pour une filtration rapide
  • Utilisent des papiers filtres standard
  • Autoclavables à 120°C (248°F)
  • Angle du bol : 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 10.4 cm
Capacité (métrique) 225 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 17.7 cm
Angle Cuve 58°
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) du filtre 17.7 cm
Longueur (métrique) du tube 9.9 cm