Learn More
Lonza™ Marqueurs de taille moléculaire ADN
Click to view available options
Quantité:
150 μl
160 μl
300 μl
Nbre de bandes:
10
16
25
30
Concentration:
100 ng/μl
200 ng/μl
Incréments:
100 bp
20 bp
500 bp
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
Spécification
Spécification
| Concentration | 200 ng/μl |
| Type de produit | DNA Molecular Weight Marker/Ladder |
| Forme | Liquide |
| Formule | Supplied at various concentrations in TE Buffer and each includes a vial of 6X Sample Loading Buffer 1mL total volume 15% w/v Ficoll 400, 0.06% w/v Bromophenol Blue, 0.06% w/v Xylene cyanol FF, 30mM EDTA |
| À utiliser avec (application) | Size determination of DNA samples |
| Incréments | 500 bp |
| Nbre de bandes | 16 |
| Quantité | 300 μl |
| Conditions de stockage | 2° to 8°C |