Learn More
Lonza™ Réactifs de préparation des échantillons du système FlashGel™
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 μl
5 x 1 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Description
- Les réactifs incluent le tampon de récupération et le colorant de charge
- Colorant de charge :Concentration de 5X ; Tampon d’échantillon natif d’ARN
- Pour la recherche ou la fabrication uniquement
- À ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic in vitro, la toxicomanie ou l’administration aux humains ou aux animaux
Spécification
Spécification
| Concentration | 5X |
| Type de produit | Colorant de charge d’ADN |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Conditions de stockage | Température ambiante |