Learn More
Loratadine 0,1 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30461609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461609 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461609 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0257.0002
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Loratadine 0,1 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratadine
CAS 79794-75-5
Noms d’analytes ou de composants Loratadine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 11 H-Benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C
Formule InChI InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Nom IUPAC 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidène)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 382.88
Quantité 1 mL
Poids de la formule 382,1448 g/mol