Learn More
N-oxyde d'époxyde de loratadine, Mikromol™
Description
N-oxyde d'époxyde de loratadine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1432057-93-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H23 Cl N2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5ccc[n+]([O-])c35 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 414.88 |
| Afficher plus |