Learn More
N-oxyde de loratadine, Mikromol™
Code produit 30052700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052700 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052700 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0257.21
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de loratadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratadine N-Oxide
CAS 165739-62-8
Noms d’analytes ou de composants Loratadine N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Nom IUPAC 4-(8-cloro-1-óxido-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-1-io-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 398.88
Quantité 100 mg
Poids de la formule 398,1397 g/mol