missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Description
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lorglumide sodium salt |
| CAS | 1021868-76-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H31Cl2N2NaO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | CR-1409 sodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 481.39 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu