Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Code produit. p-200101285
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16421118
Marque: Medchem Express HYB1439B
MedChemExpress Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lorglumide sodium salt
CAS 1021868-76-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H31Cl2N2NaO4
Quantité 5 mg
Synonyme CR-1409 sodium salt
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 481.39
Poids de la formule 481.39
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.