Learn More
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Code produit 16448047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448047 5 mg
16485328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12765S
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Losartan (D4 Carboxylic Acid)
CAS 1246820-62-1
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C22H17D4ClN6O2
Couleur Off-White
Synonyme E-3174 D4 EXP-3174 D4
SMILES ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1
Industry Type Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Poids moléculaire (g/mol) 440.92
Quantité 5 mg
Poids de la formule 440.92
Qualité Research