Learn More
Losartan EP Impureté J (Losartan USP Composé apparenté B), Mikromol™
Code produit 30463793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463793 4 x 25 mg -
30049658 100 mg 100mg
30051065 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463793 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0168.1800254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Losartan EP Impureté J (Losartan USP Composé apparenté B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Noms d’analytes ou de composants O-Acetyl Losartan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H25 Cl N6 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
Formule InChI InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nom IUPAC [acétate de [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]imidazol-4-yl]méthyle]
Poids moléculaire (g/mol) 464.95
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 464,1728 g/mol