Learn More
Éther méthylique de losartan, Mikromol™
Code produit 30051845
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051845 25 mg 25mg
30049073 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051845 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0168.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éther méthylique de losartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Losartan Methyl Ether
CAS 114798-94-6
Noms d’analytes ou de composants Losartan Methyl Ether
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H25 Cl N6 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Losartan Methyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C23H25ClN6O/c1-3-4-9-21-25-22(24)20(15-31-2)30(21)14-16-10-12-17(13-11-16)18-7-5-6-8-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
Nom IUPAC 5-[2-[4-[[2-but__-4-chloro-5-(méthoxyméthyl)imidazol-1-yl]méthyl]phényl]phényl]-1H-tétrazole
Poids moléculaire (g/mol) 436.94
Quantité 25 mg
Poids de la formule 436.1778 g/mol