Learn More
Éther trityl de Losartan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7 |
| Nom IUPAC | 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxyméthyl)imidazol-1-yl]méthyl]phényl]phényl]1H-tétrazole |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 664.2717 |