Learn More
Lactone de diol de lovastatine ((4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-diméthyl-1-naphtalényl]éthyl]tétrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one), Mikromol™
Description
Lactone de diol de lovastatine ((4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-diméthyl-1-naphtalényl]éthyl]tétrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lovastatin diol lactone |
| CAS | 79952-42-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lovastatin diol lactone |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C19 H28 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6R)-, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [1S-[1α(4S*,6S*),2α,6β,8β,8aα]]-, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, Antibiotic MB 530A, Lovastatin diol lactone, Monacolin J, 6(R)-[2-(8(S)-Hydroxy]-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydro-1(S)-naphthyl]ethyl-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1 |
| Nom IUPAC | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hidroxi-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]etil]-4-hidroxioxan-2-ona |
| Afficher plus |