Learn More
Lovastatine, Mikromol™
Code produit 17913996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913996 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0050.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lovastatine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mevinolin
CAS 75330-75-5
Noms d’analytes ou de composants Mevinolin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H36 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha(R*),3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-, (+)-Mevinolin, 6alpha-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor, Simvastatin Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]éthyl]-3,7-diméthyl-1,2, 3,7,8,8a-hydroxynaphthalène-1-yl] (2S)-2-méthylbutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 404.54
Quantité 100 mg
Poids de la formule 404,2563 g/mol