Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Fer
Click to view available options
Plage:
0,05 à 1mg/L
1 à 10mg/L
Type:
Disque de couleur du fer HR
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse du fer à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; |
| À utiliser avec (équipement) | Aqua comparatortrade; |
| Plage | 0,05 à 1mg/L |
| Type | Disque de couleur du fer HR |