Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Dureté du calcium
Click to view available options
Nbre de tests:
100
Description
Includes
- Récipient à échantillons étalonné, 100 ml
- Comprimés de dureté du calcium (100 comprimés)
- Instructions
- Boîte de stockage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse d’eau courante |
| Comprend | Récipient à échantillon étalonné de 100 ml, comprimés de dureté du calcium, instructions, boîte de stockage |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 10 à 500mg/L |
| Type | Mini kit de dureté du calcium |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MINIKIT TEST CALCIUM durete AF446
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: lithium hydroxide