missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Comprimés DPD nº 1 HR
Click to view available options
Plage:
0,01 à 10 ppm
Description
Déterminez la quantité de chlore libre dans votre bain à remous, votre piscine ou votre eau de spa grâce à ces comprimés à action rapide et conditionnés en feuilles. Les comprimés DPD nº 1 HR Lovibond™ sont des comprimés conditionnés en feuille d’aluminium pour une livraison homogène et fiable des réactifs.
- Simple, gain de temps et pratique
- Les comprimés de test conditionnés en feuille d’aluminium restent le système d’administration de réactifs le plus fiable et le plus homogène disponible
- Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Composition | 2,5 à 5 % de sulfate de N,N-diéthylbenzène-1,4-diammonium, 0,1 à 1 % d’acide citrique, 20 à 35 % de composants non dangereux, 60 à 70 % de cyclamate de sodium, ≤0,1 % d’alcool polyvinylique, ≤2,5 % de dihydrogénéthylènediaminetétraacétate de di-sodium |
| Plage de pH | 6,3 |
| Format | Comprimé |
| À utiliser avec (application) | Analyse du chlore libre dans l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètres SC450 chlore 2 et 3, colorimètre MC500, spectrophotomètre SP600, photomètres AquaPRO3 et PRO6 Pool |
| Plage | 0,01 à 10 ppm |
| Conditions de stockage | 20°C |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Comprimé de DPD n° 1 HR |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu