Learn More
Lovibond™ Comprimés DPD nº 3 HR
Code produit. 15163058
Click to view available options
Plage:
0,01 à 10 ppm
Conditionnement:
100 tablettes
Code produit. 15163058
Marque: Lovibond™ 511590BT
Specifications
Couleur Blanc
Composition < 30 % d’iodure de potassium, < 70 % de composants non dangereux
Plage de pH 6,3
Format Comprimé
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau
À utiliser avec (équipement) Colorimètres SC450 chlore 2 et 3, colorimètre MC500, spectrophotomètre SP600, photomètres AquaPRO3 et PRO6 Pool
Plage 0,01 à 10 ppm
Conditions de stockage 20°C
Méthode de test DPD
Type Comprimé de DPD n° 3 HR