Learn More
Lovibond™ Échelle FAC Comparator 3000
Code produit. 11923864
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Huiles et graisses alimentaires, huiles de pétrole et cires
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11923864
Marque: Lovibond™ 345020
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Classement visuel des échelles de couleurs FAC
Instrument à échelle unique, à trois champs pour le classement visuel des couleurs par comparaison directe entre l’échantillon et les étalons de couleur en verre Lovibond logés dans une paire de disques. L’avantage d’un champ de vision à trois sections est que l’échantillon et deux verres consécutifs sur l’échelle de couleur sont visualisés simultanément, ce qui facilite la correspondance optimale des couleurs. Pour un classement rapide des couleurs dans des limites de couleur prédéterminées, les étalons de verre peuvent être réglés sur les deux couleurs limites afin de vérifier facilement que l’échantillon est dans des limites de tolérance.
  • Pour déterminer visuellement la couleur FAC des échantillons par comparaison directe entre les étalons d’échantillons et de verre coloré
  • Des versions de Comparator 3000 sont également disponibles pour les échelles de couleur Rosin des magasins de la marine américaine, Gardner et EBC
  • Fourni avec la gamme appropriée de filtres en verre colorés
  • La source lumineuse halogène au tungstène est corrigée en couleur selon l’illuminant C standard CIE, ce qui garantit des conditions d’éclairage constantes pour le classement des couleurs
  • Les échantillons sont mesurés dans des tubes en verre transparent
  • Les normes de couleur FAC qui composent l’échelle sont disposées en deux paires de disques AF 229
  • Plage : 1-45 (nombres impairs)
  • Longueur de trajet optique : 10 mm
Étalons couleur de la position du disque :
  • 4/32A côté gauche 1, 5, 9, 11A, 11B, 11C, 13, 17, 21
  • 4/32B côté droit 3, 7, 11, 11A, 11B, 11C, 15, 19, 23
  • 4/32C côté gauche 25, 29, 33, 37, 41, 45
  • 4/32D côté droit 27, 31, 35, 39, 43
Spécification
Certifications/Conformité CIE
Dimensions (L x l x H) 9,64 x 9,25 x 3,54 in (24,5 x 23,5 x 9 cm)
Source lumineuse Halogène au tungstène
À utiliser avec (application) Huiles et graisses alimentaires, huiles de pétrole et cires
Hauteur (impériale) 3,54 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Comprend 4 disques contenant des filtres en verre colorés et 2 tubes à essai, AF 228/T
Longueur (impériale) 9,64 in
Longueur (métrique) 24,5 cm
Matériau Acier doux fabriqué
Longueur du trajet optique 10 mm
Plage 1 à 15
Poids (impériale) 10,8 lb
Poids (métrique) 4,9 kg
Largeur (impériale) 9,25 in
Largeur (métrique) 23,5 cm