Learn More
Lovibond™ Échelle Gardner Comparator 3000
Description
Instrument à échelle unique, à trois champs pour le classement visuel des couleurs par comparaison directe entre l’échantillon et les étalons de couleur en verre Lovibond™ logés dans une paire de disques. L’avantage d’un champ de vision à trois sections est que l’échantillon et deux verres consécutifs sur l’échelle de couleur sont visualisés simultanément, ce qui facilite la correspondance optimale des couleurs. Pour un classement rapide des couleurs dans des limites de couleur prédéterminées, les étalons de verre peuvent être réglés sur les deux couleurs limites afin de vérifier facilement que l’échantillon est dans des limites de tolérance.
- Pour déterminer visuellement la couleur Gardner des échantillons par comparaison directe entre les étalons de verre de couleur et d’échantillon
- Les versions de Comparator 3000 sont également disponibles pour les échelles de couleur Rosin des magasins FAC, EBC et Naval des États-Unis
- Fourni avec la gamme appropriée de filtres en verre colorés
- La source lumineuse halogène au tungstène est corrigée en couleur selon l’illuminant C standard CIE, ce qui garantit des conditions d’éclairage constantes pour le classement des couleurs
- Les échantillons sont mesurés dans des tubes en verre transparent de 10,65 mm de diamètre
- Intègre les 18 étalons de verre qui composent l’échelle dans une paire AF 228 de disques
- Plage : 1-18
- Longueur de trajet optique : 10 mm
- 4/30-1 (côté gauche) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- 4/30-2 (côté droit) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CIE |
| Dimensions (L x l x H) | 9,64 x 9,25 x 3,54 in (24,5 x 23,5 x 9 cm) |
| Source lumineuse | Halogène au tungstène |
| À utiliser avec (application) | Huiles et graisses alimentaires, huiles de pétrole et cires |
| Hauteur (impériale) | 3,54 in |
| Hauteur (métrique) | 9 cm |
| Comprend | 2 disques contenant des filtres en verre colorés traçables conformes ISO 17025, 2 tubes à essai, AF 228/T |
| Longueur (impériale) | 9,64 in |
| Longueur (métrique) | 24,5 cm |
| Matériau | Acier doux fabriqué |
| Afficher plus |